1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR304382-1G OR304382-5G
APOSOR304382-1GEA 706 CHF
APOSOR304382-1G APOSOR304382-5G
1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19229282
CAS-Nummer: 1193397-42-0