N-(3-Aminocyclobutyl)acetamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304378-1G
OR304378-500MG
APOSOR304378-1GEA
1250
CHF
APOSOR304378-1G
APOSOR304378-500MG
N-(3-Aminocyclobutyl)acetamide hydrochloride
N-(3-Aminocyclobutyl)acetamide hydrochloride
Formel:
C₆H₁₂N₂O·ClH MW: 164,633 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29059329 CAS-Nummer: 1860028-37-0 |