3-Methylcyclobutan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR304365-1G OR304365-250MG OR304365-500MG
APOSOR304365-1GEA 1870 CHF
APOSOR304365-1G APOSOR304365-250MG APOSOR304365-500MG
3-Methylcyclobutan-1-one
3-Methylcyclobutan-1-one
Formel: C₅H₈O
MW: 84,116 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17215903
CAS-Nummer: 1192-08-1