1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR304362-1G
OR304362-5G
APOSOR304362-1GEA
840
CHF
APOSOR304362-1G
APOSOR304362-5G
1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
Formel:
C₇H₁₄O₂ MW: 130,185 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28098637 CAS-Nummer: 1584139-24-1 |