3-(Dimethylamino)cyclobutan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR304360-1G OR304360-250MG
APOSOR304360-1GEA 1870 CHF
APOSOR304360-1G APOSOR304360-250MG
3-(Dimethylamino)cyclobutan-1-ol
3-(Dimethylamino)cyclobutan-1-ol
Formel: C₆H₁₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24530651
CAS-Nummer: 18126-77-7