cis-3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304352-1G
OR304352-5G
APOSOR304352-1GEA
706
CHF
APOSOR304352-1G
APOSOR304352-5G
cis-3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
cis-3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃NO·ClH MW: 151,634 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29918566 CAS-Nummer: 1068160-25-7 |