cis-3-Amino-2,2-dimethylcyclobutanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304340-1G
OR304340-250MG
OR304340-500MG
APOSOR304340-1GEA
2270
CHF
APOSOR304340-1G
APOSOR304340-250MG
APOSOR304340-500MG
cis-3-Amino-2,2-dimethylcyclobutanol hydrochloride
cis-3-Amino-2,2-dimethylcyclobutanol hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃NO·ClH MW: 151,634 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27956964 CAS-Nummer: 1434141-93-1 |