5-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR304339-1G OR304339-5G
APOSOR304339-1GEA 626 CHF
APOSOR304339-1G APOSOR304339-5G
5-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
5-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Formel: C₈H₆INS
MW: 275.109 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00643249
CAS-Nummer: 90414-61-2