N-(3-Acetylphenyl)-N-methylacetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30433-1G
OR30433-500MG
APOSOR30433-1GEA
48.8
CHF
APOSOR30433-1G
APOSOR30433-500MG
N-(3-Acetylphenyl)-N-methylacetamide 98%
N-(3-Acetylphenyl)-N-methylacetamide
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ MW: 191,226 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08445602 CAS-Nummer: 325715-13-7 EINECS: 608-756-9 |