1-(2-Methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR303913-500MG
APOSOR303913-500MGEA 135 CHF
APOSOR303913-500MG
1-(2-Methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one
1-(2-Methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one
Formel: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,227 g/mol
Melting Pt: 58…60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00456248
CAS-Nummer: 131880-76-7