4-(1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
OR303564-1G
OR303564-5G
APOSOR303564-1GEA
145
CHF
APOSOR303564-1G
APOSOR303564-5G
4-(1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethyl)morpholine
4-(1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethyl)morpholine
Formel:
C₁₈H₂₈BNO₃ MW: 317.231 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18383925 CAS-Nummer: 1206594-12-8 |