4-Ethylphenylboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Ethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR303559-5G
APOSOR303559-5GEA 103 CHF
APOSOR303559-5G
4-Ethylphenylboronic acid pinacol ester
4-Ethylphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₁BO₂
MW: 232,126 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18643353
CAS-Nummer: 1075719-87-7