Benzene-1,4-diylbis(dimethylsilanol)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,4-Phenylenebis(dimethylsilanol), 1,4-Bis[hydroxy(dimethyl)silyl]benzene
OR303375-5G
APOSOR303375-5GEA
90.5
CHF
APOSOR303375-5G
Benzene-1,4-diylbis(dimethylsilanol)
Benzene-1,4-diylbis(dimethylsilanol)
Formel:
C₁₀H₁₈O₂Si₂ MW: 226,42 g/mol Melting Pt: 133…136 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039516 CAS-Nummer: 2754-32-7 |