3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-{3-Nitro-4-[(pyridin-2-yl)thio]phenyl}prop-2-enoic acid, 3-{3-Nitro-4-[(pyridin-2-yl)thio]phenyl}acrylic acid
OR30337-1G
OR30337-250MG
OR30337-100MG
APOSOR30337-1GEA
76.6
CHF
APOSOR30337-1G
APOSOR30337-250MG
APOSOR30337-100MG
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
Formel:
C₁₄H₁₀N₂O₄S MW: 302,305 g/mol Melting Pt: 177…178 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00173720 CAS-Nummer: 175278-56-5 |