Ethyl 2,6-dichloro-5-cyanopyridine-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303340-1G
OR303340-5G
APOSOR303340-1GEA
149
CHF
APOSOR303340-1G
APOSOR303340-5G
Ethyl 2,6-dichloro-5-cyanopyridine-3-carboxylate 98%
Ethyl 2,6-dichloro-5-cyanopyridine-3-carboxylate
Formel:
C₉H₆Cl₂N₂O₂ MW: 245,062 g/mol Melting Pt: 67…69 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22415252 CAS-Nummer: 919354-52-2 |