4,6-Dioxo-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[g]imidazo[1,2,3-ij]pteridin-12-ium chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR303329-1G OR303329-500MG
APOSOR303329-1GEA 1280 CHF
APOSOR303329-1G APOSOR303329-500MG
4,6-Dioxo-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[g]imidazo[1,2,3-ij]pteridin-12-ium chloride
4,6-Dioxo-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[g]imidazo[1,2,3-ij]pteridin-12-ium chloride
Formel: C₁₂H₉N₄O₂·Cl
MW: 276,678 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25948723
CAS-Nummer: 114853-42-8