(2S,3S)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR303304-500MG OR303304-5G OR303304-1G
APOSOR303304-500MGEA 135 CHF
APOSOR303304-500MG APOSOR303304-5G APOSOR303304-1G
(2S,3S)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
(2S,3S)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
Formel: C₁₀H₁₀ClNO₅
MW: 259,643 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25368745
CAS-Nummer: 17447-41-5