2,2,4,4,5,5,7,7-Octamethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane
Lieferant: Apollo Scientific
OR303302-1G
OR303302-500MG
APOSOR303302-1GEA
216
CHF
APOSOR303302-1G
APOSOR303302-500MG
2,2,4,4,5,5,7,7-Octamethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane
2,2,4,4,5,5,7,7-Octamethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane
Formel:
C₁₂H₃₀O₂Si₂ MW: 262,536 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13190609 CAS-Nummer: 6730-96-7 |