3,6-Dibromo-9-butyl-9H-carbazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303301-1G OR303301-500MG
APOSOR303301-1GEA 216 CHF
APOSOR303301-1G APOSOR303301-500MG
3,6-Dibromo-9-butyl-9H-carbazole
3,6-Dibromo-9-butyl-9H-carbazole
Formel: C₁₆H₁₅Br₂N
MW: 381,105 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22052128
CAS-Nummer: 121602-03-7