6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Bromo-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 6-Bromo-1-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
OR303274-1G
OR303274-5G
APOSOR303274-1GEA
122
CHF
APOSOR303274-1G
APOSOR303274-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Formel:
C₁₀H₁₀BrNO MW: 240,097 g/mol Melting Pt: 81…83 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18266837 CAS-Nummer: 1092523-03-9 |