Methyl 6-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}amino)-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303264-1G
OR303264-500MG
APOSOR303264-1GEA
645
CHF
APOSOR303264-1G
APOSOR303264-500MG
Methyl 6-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}amino)-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl 6-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}amino)-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₄Cl₂N₄O₄ MW: 337,159 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24447579 CAS-Nummer: 1432892-68-6 |