3-(2-Methylpropoxy)-5-(propan-2-yloxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR303262-1G OR303262-500MG OR303262-5G
APOSOR303262-1GEA 403 CHF
APOSOR303262-1G APOSOR303262-500MG APOSOR303262-5G
3-(2-Methylpropoxy)-5-(propan-2-yloxy)benzoic acid
3-(2-Methylpropoxy)-5-(propan-2-yloxy)benzoic acid
Formel: C₁₄H₂₀O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23989321
CAS-Nummer: 852520-45-7