6-Bromo-7-ethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR303248-1G
OR303248-500MG
APOSOR303248-1GEA
403
CHF
APOSOR303248-1G
APOSOR303248-500MG
6-Bromo-7-ethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-7-ethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formel:
C₁₁H₁₂BrNO₂ Melting Pt: 176…178 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24038186 CAS-Nummer: 1392223-87-8 |