6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Amino-5-bromopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR303234-1G OR303234-500MG
APOSOR303234-1GEA 680 CHF
APOSOR303234-1G APOSOR303234-500MG
6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formel: C₄H₄BrN₃O₂
MW: 205,997 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00830386
CAS-Nummer: 6312-73-8