6-Amino-3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR303233-1G
OR303233-500MG
APOSOR303233-1GEA
805
CHF
APOSOR303233-1G
APOSOR303233-500MG
6-Amino-3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-3-one
6-Amino-3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-3-one
Formel:
C₇H₆N₄O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20697305 CAS-Nummer: 874493-61-5 |