5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR303222-1G
OR303222-500MG
APOSOR303222-1GEA
645
CHF
APOSOR303222-1G
APOSOR303222-500MG
5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Formel:
C₈H₁₃N₃O₂ Melting Pt: 122…124 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23697496 CAS-Nummer: 1426904-72-4 |