6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR303220-1G OR303220-5G
APOSOR303220-1GEA 71.5 CHF
APOSOR303220-1G APOSOR303220-5G
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formel: C₉H₈ClNO
MW: 181,619 g/mol
Melting Pt: 161…163 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09833202
CAS-Nummer: 19358-40-8