3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303219-500MG
APOSOR303219-500MGEA 793 CHF
APOSOR303219-500MG
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₉NO₃
MW: 179,173 g/mol
Melting Pt: 163…165 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11848179
CAS-Nummer: 918789-44-3