4-Cyano-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Carboxy-4-cyano-1H-pyrrole, 5-Carboxy-1H-pyrrole-3-carbonitrile
OR303210-1G OR303210-500MG
APOSOR303210-1GEA 403 CHF
APOSOR303210-1G APOSOR303210-500MG
4-Cyano-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97+%
4-Cyano-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₄N₂O₂
MW: 136,108 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09991904
CAS-Nummer: 80242-24-6