1,3-Diethyl 2-(3,6-dichloro-5-nitropyridin-2-yl)propanedioate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303205-1G
OR303205-500MG
APOSOR303205-1GEA
645
CHF
APOSOR303205-1G
APOSOR303205-500MG
1,3-Diethyl 2-(3,6-dichloro-5-nitropyridin-2-yl)propanedioate
1,3-Diethyl 2-(3,6-dichloro-5-nitropyridin-2-yl)propanedioate
Formel:
C₁₂H₁₂Cl₂N₂O₆ MW: 351,139 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23136038 CAS-Nummer: 136888-77-2 |