Allylamine, N-FMOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (9H-Fluoren-9-yl)methyl (prop-2-en-1-yl)carbamate, N-{[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}prop-2-en-1-amine
OR303191-1G OR303191-500MG
APOSOR303191-1GEA 805 CHF
APOSOR303191-1G APOSOR303191-500MG
Allylamine, N-FMOC protected
Allylamine, N-FMOC protected
Formel: C₁₈H₁₇NO₂
MW: 279.333 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14635842
CAS-Nummer: 856438-23-8