4-Nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR303190-1G OR303190-500MG
APOSOR303190-1GEA 805 CHF
APOSOR303190-1G APOSOR303190-500MG
4-Nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
4-Nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Formel: C₇H₁₀N₄O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22689177
CAS-Nummer: 139756-08-4