Ethyl [(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl [(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulphanyl]acetate, Ethyl 2-((5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)acetate
OR30319-1G OR30319-250MG
APOSOR30319-1GEA 497 CHF
APOSOR30319-1G APOSOR30319-250MG
Ethyl [(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]acetate
Ethyl [(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]acetate
Formel: C₆H₉N₃O₂S₂
MW: 219,285 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173723
CAS-Nummer: 32418-24-9