2-Methyl-2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR303187-1G
OR303187-500MG
APOSOR303187-1GEA
645
CHF
APOSOR303187-1G
APOSOR303187-500MG
2-Methyl-2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanenitrile
2-Methyl-2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanenitrile
Formel:
C₁₅H₂₁BN₂O₂ MW: 272,15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22689176 CAS-Nummer: 1402390-59-3 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)