8-Hydroxy-1H,2H,3H,4H-cyclopenta[c]chromen-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR303182-1G
OR303182-500MG
APOSOR303182-1GEA
216
CHF
APOSOR303182-1G
APOSOR303182-500MG
8-Hydroxy-1H,2H,3H,4H-cyclopenta[c]chromen-4-one
8-Hydroxy-1H,2H,3H,4H-cyclopenta[c]chromen-4-one
Formel:
C₁₂H₁₀O₃ MW: 202,206 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08691761 CAS-Nummer: 131526-88-0 |