Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl trans-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
OR303172-1G OR303172-500MG OR303172-5G
APOSOR303172-1GEA 216 CHF
APOSOR303172-1G APOSOR303172-500MG APOSOR303172-5G
Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Formel: C₁₁H₉BrO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20526360
CAS-Nummer: 104094-31-7