2-Bromo-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)-1,3-thiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR303169-1G
OR303169-500MG
APOSOR303169-1GEA
557
CHF
APOSOR303169-1G
APOSOR303169-500MG
2-Bromo-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)-1,3-thiazole 97%
2-Bromo-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)-1,3-thiazole
Formel:
C₈H₉BrN₂OS MW: 261,139 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20259835 CAS-Nummer: 877675-06-4 |