2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303165-1G OR303165-500MG OR303165-5G
APOSOR303165-1GEA 216 CHF
APOSOR303165-1G APOSOR303165-500MG APOSOR303165-5G
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₉H₉IN₂
MW: 272,086 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22575061
CAS-Nummer: 1217486-73-1