4-(Benzyloxy)-3-methylbenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR303163-1G
OR303163-500MG
APOSOR303163-1GEA
645
CHF
APOSOR303163-1G
APOSOR303163-500MG
4-(Benzyloxy)-3-methylbenzaldehyde
4-(Benzyloxy)-3-methylbenzaldehyde
Formel:
C₁₅H₁₄O₂ MW: 226.27 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12025073 CAS-Nummer: 158771-31-4 |