4-(Naphthalen-2-yl)butanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Naphthalenebutyricacid
OR303161-1G
OR303161-500MG
APOSOR303161-1GEA
645
CHF
APOSOR303161-1G
APOSOR303161-500MG
4-(Naphthalen-2-yl)butanoic acid
4-(Naphthalen-2-yl)butanoic acid
Formel:
C₁₄H₁₄O₂ MW: 214,26 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00114681 CAS-Nummer: 782-28-5 |