Methyl (3E)-4-(3-chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303158-1G
OR303158-500MG
OR303158-5G
APOSOR303158-1GEA
323
CHF
APOSOR303158-1G
APOSOR303158-500MG
APOSOR303158-5G
Methyl (3E)-4-(3-chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Methyl (3E)-4-(3-chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Formel:
C₁₁H₉ClO₃ MW: 224,64 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22689167 CAS-Nummer: 1112238-35-3 |