2-(4-Nitrophenyl)-4H,5H,6H,7H-furo[3,2-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR303154-1G
OR303154-500MG
APOSOR303154-1GEA
403
CHF
APOSOR303154-1G
APOSOR303154-500MG
2-(4-Nitrophenyl)-4H,5H,6H,7H-furo[3,2-c]pyridine
2-(4-Nitrophenyl)-4H,5H,6H,7H-furo[3,2-c]pyridine
Formel:
C₁₃H₁₂N₂O₃ MW: 244,246 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22689166 CAS-Nummer: 1192968-13-0 |