6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR303148-1G
OR303148-500MG
APOSOR303148-1GEA
645
CHF
APOSOR303148-1G
APOSOR303148-500MG
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
Formel:
C₉H₈BrNO Melting Pt: 105…107 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22689160 CAS-Nummer: 1420537-63-8 |