6-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303143-1G
APOSOR303143-1GEA
358
CHF
APOSOR303143-1G
6-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
6-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
Formel:
C₉H₅BrN₂ MW: 221,053 g/mol Melting Pt: 190…192 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22689155 CAS-Nummer: 1420537-60-5 |