Ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303129-1G OR303129-500MG
APOSOR303129-1GEA 323 CHF
APOSOR303129-1G APOSOR303129-500MG
Ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Formel: C₈H₁₁NO₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14654437
CAS-Nummer: 79247-96-4