1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-2(3H)-thione
Lieferant: Apollo Scientific
OR302737-1G OR302737-5G
APOSOR302737-1GEA 94 CHF
APOSOR302737-1G APOSOR302737-5G
1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-2(3H)-thione
1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-2(3H)-thione
Formel: C₆H₅N₃S
MW: 151,189 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09701424
CAS-Nummer: 7239-81-8