4-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR302726-100MG OR302726-250MG
APOSOR302726-100MGEA 144 CHF
APOSOR302726-100MG APOSOR302726-250MG
4-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
4-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08690131
CAS-Nummer: 1000342-68-6