7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR302625-100MG OR302625-250MG
APOSOR302625-100MGEA 144 CHF
APOSOR302625-100MG APOSOR302625-250MG
7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel: C₇H₆ClN₃
MW: 167,596 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09265711
CAS-Nummer: 957760-15-5