2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30258-1G
OR30258-5G
OR30258-10G
APOSOR30258-1GEA
26.2
CHF
APOSOR30258-1G
APOSOR30258-5G
APOSOR30258-10G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
Formel:
C₉H₇NO₂ MW: 161,157 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00221462 CAS-Nummer: 19102-07-9 |