tert-Butyl 4-iodo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR302567-1G OR302567-5G
APOSOR302567-1GEA 0 CHF
APOSOR302567-1G APOSOR302567-5G
tert-Butyl 4-iodo-1H-pyrazole-1-carboxylate
tert-Butyl 4-iodo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₁IN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663855
CAS-Nummer: 121669-70-3